Learn More
Nitrure de lithium, 99,4 %, base de métaux, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium nitride is used in metallurgy and chemical synthesis. It is also used to store hydrogen and acts as a source of the nitride ion. It is involved in the preparation of lithium hydride and lithium amide as well as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium nitride |
| Point de fusion | 845°C |
| Forme physique | Poudre maillée de -60 |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.4% (metals basis) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in organic solvents. |
| Nom IUPAC | Nitrure de lithium |
| Poids de la formule | 34.82 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.30 g/mL |
Sécurité et traitement
- Lithium nitride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium nitride