Learn More
Sherwood Scientific™ Lithium Standard Solution
Marque: Sherwood Scientific™ 00156622
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
NISTM LiC03 Ref SRM 924a | |
1000 ppm | |
6 x 100 mL | |
100 mL |