Learn More
Solution étalon de lithium, pour AAS, 1 mg/ml de Li dans 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10286680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10286680
Marque: Thermo Scientific Acros 196081000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Li in 2% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densité 0.53
Forme physique Solution
Formule moléculaire Li
Concentration 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:30145
Poids de la formule 6.94
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.