Learn More
Lithium sulfate monohydrate, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 12695117 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12695117 100 g 100g
12605127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12695117 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447911000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC Sulfate hydraté de dilithium(1+)
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Point de fusion 860.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Li2SO4·H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 295.5g/L (20°C).
Poids de la formule 127.96
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Conditionnement Plastic bottle
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.