Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307217
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11307217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011528.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Lithium tetrafluoroborate is extensively utilized as an electrolyte in primary and secondary cells. It is used in rechargeable Li ion batteries. The electrolytes are non aqueous solutions of lithium tetrafluoroborate in the organic media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14283-07-9
Formule moléculaire BF4Li
Poids moléculaire (g/mol) 93.74
Numéro MDL MFCD00011087
Clé InChI UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
CID PubChem 4298216
Nom IUPAC tétrafluoroborate de lithium
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tetrafluoroborate
Point de fusion 293°C to 300°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire LiBF4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,5543
Informations sur la solubilité Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether.
Poids de la formule 93.75
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Very Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.