Learn More
Oxyde de lithium et de zirconium, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348148
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11348148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039377.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lithium zirconium oxide is used in the separation and absorption of carbon dioxide. It is used in the manufacture of dielectric bodies and insulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12031-83-3
Formule moléculaire Li2O3Zr
Poids moléculaire (g/mol) 153.10
Numéro MDL MFCD00016182
Clé InChI PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium zirconate, dilithium dioxido oxo zirconium, 2li.o3zr, lithium zirconium oxide, dilithotab oxozirconiumbis olate, lithium zirconium oxide min, dilithium 1+ ion oxozirconiumbis olate, dilithium 1+ oxozirconiumbis olate
CID PubChem 6093659
Nom IUPAC diilithium ; dioxido(oxo)zirconium
SMILES [Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium zirconium oxide
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 153.1
Pourcentage de pureté ≤94%