missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LMO4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16366954
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16366954 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16366954 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA578254

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: human LMO4-transfected 293T Predicted Reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Chicken (98%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

LMO4 encodes a cysteine-rich protein that contains two LIM domains but lacks a DNA-binding homeodomain. The encoded protein may play a role as a transcriptional regulator or as an oncogene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LMO4
Applications Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Expression LMO4
Numéro d’ordre du gène P61968
Alias de gène A730077C12Rik; Breast tumor autoantigen; Crp3; ethanol induced 4; Etohi4; LIM domain only 4; LIM domain only protein 4; LIM domain transcription factor LMO4; LIM-only 4 protein; LMO4; LMO-4
Symboles de gène(s) LMO4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Full length human LMO4 Recombinant protein.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8543
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.