Learn More
Lovibond™ Colorimètre à chlore MD 100
Le colorimètre à chlore MD 100 est un instrument à paramètre unique permettant de mesurer la concentration de chlore libre et total dans un échantillon d’eau. Sa conception portative le rend idéal pour une utilisation en dehors d’un laboratoire et l’interface utilisateur simpliste assure la facilité d’utilisation par les opérateurs de tous niveaux.
Marque: Lovibond™ 276010
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : CAS : 6283-63-2 Poids : 1.00000kg
Description
Le colorimètre à chlore MD 100 est un instrument à paramètre unique permettant de mesurer la concentration de chlore libre et total dans un échantillon d’eau. Sa conception portative le rend idéal pour une utilisation en dehors d’un laboratoire et l’interface utilisateur simpliste assure la facilité d’utilisation par les opérateurs de tous niveaux.
- Conception étanche : La conception IP 68 de cet instrument garantit que le MD 100 reste étanche jusqu’à 1 heure à 0,1 m. Ne soyez pas inquiet si vous laissez tomber l’instrument dans un corps d’eau, car il flotte.
- Résultats précis et reproductibles : Le système optique de haute qualité du MD 100 fournit rapidement des résultats auxquels vous pouvez faire confiance. Des étalons secondaires sont disponibles pour la vérification sur site des performances des instruments.
- Mode d’étalonnage utilisateur : Un étalonnage en un point est possible et tous les instruments MD 100 peuvent afficher les relevés directement dans les unités ABS ou %T.
- Fonction de remise à zéro en une seule fois : Ne perdez pas de temps à attendre que votre instrument se remette à zéro après chaque test. Lors du test d’un nouvel échantillon, mettez à zéro l’instrument une fois et tous les tests ultérieurs de cet échantillon ne nécessiteront pas de remettre l’instrument à zéro.
- Stockage automatique des données : Le MD 100 enregistre automatiquement les 16 derniers relevés avec horodatage. Ces résultats peuvent être transférés vers une feuille de calcul à l’aide de l’accessoire IRiM.
- Conception ergonomique : Que vous utilisiez le MD 100 sur le terrain ou en laboratoire, la conception de l’instrument facilite la manipulation et la visualisation de l’écran. Si vous utilisez l’instrument dans le laboratoire, les pieds en caoutchouc au fond du boîtier éliminent le besoin d’un fonctionnement à deux mains.
- Programmé en usine : Tous les instruments MD 100 sont fournis prêts à l’emploi avec des courbes d’étalonnage préprogrammées. Il vous suffit de sélectionner la plage de mesure dont vous avez besoin, de préparer votre échantillon et de le tester.
- Système de menus à défilement : L’interface simple vous permet d’accéder rapidement au test dont vous avez besoin. Lorsque l’instrument est allumé, il affiche automatiquement le dernier test utilisé.
Spécification
3 % pleine échelle | |
17 heures ou ∼5 000 tests | |
CE | |
Automatique ; 16 ensembles de données avec horodatage | |
LCD | |
IP68 | |
LED | |
Automatique | |
1,5 in | |
Instrument, cellules d’échantillons de 3 x 24 mm, 2 multi-flacons de type 2, réactif au chlore libre DPD, échantillon de 10 ml (100/boîte), réactif au chlore total DPD, échantillon de 10 ml (100/boîte), batteries, écouvillon pour tube, manuel d’instructions et mallette de transport | |
15,5 cm | |
0 à 2,0 mg/l, 0 à 8,0 mg/l Cl2 | |
Oui, avec accessoire supplémentaire | |
0 à 2,0 mg/l, 0 à 8,0 mg/l | |
10 mL | |
DPD | |
530 nm | |
0,55 lb | |
3 in |
Oui | |
Programmé en usine et étalonné | |
24 mm, verre pour la méthode de plage basse ; 10 mm, cuves en plastique pour la méthode de plage haute | |
AA | |
15,5 x 7,6 x 3,8 cm (6,1 x 3 x 1,5 po) | |
Instrument : Anglais, manuel : Anglais, français, espagnol, portugais | |
Colorimètre à chlore | |
Mesure des résidus de chlore en dehors d’un laboratoire | |
3,8 cm | |
6,1 in | |
ABS | |
MD 100 | |
Powder Pack | |
0,0001 | |
5°C à 40°C | |
2 ans | |
± 5 nm | |
250 g | |
7,6 cm |