Learn More
Colorimètre Lovibond™ : Molybdène
Ces colorimètres robustes, étanches et à paramètres uniques sont parfaits pour les tests en laboratoire et sur le terrain
Marque: Lovibond Tintometer 276140
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.78500kg
Description
- Plage : 0,03 à 3,0 mg/L
- Méthode : Molybdène
- Ensemble de réactifs RS5450 inclus (100 tests)
- Grand écran rétroéclairé ; horloge en temps réel ; fonctions d’enregistrement des données
- Possibilité d’exporter de données à l’aide de l’IRiM
Spécification
3 % pleine échelle | |
CE | |
LCD rétroéclairé | |
IP68 | |
Colorimètre à molybdate | |
1,5 in | |
Trois cellules d’échantillons de 24 mm avec bouchons à écran clair, réactifs pour100 tests, boîtier en mousse et quatre piles AAA | |
15,5 cm | |
0,01 A | |
2 ans | |
250 g | |
7,6 cm |
Oui | |
Automatique ; 16 ensembles de données avec horodatage | |
6,1 x 3 x 1,5 in (15,5 x 7,6 x 3,8 cm) | |
LED | |
Analyse en laboratoire et sur le terrain | |
3,8 cm | |
6,1 in | |
0,03 à 3 mg/l | |
5°C à 40°C | |
0,55 lb | |
3 in |
Sécurité et traitement
- PHOTOMETRE MD100 molybdene PP LR 0,03-3 MG/L
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: octylphenol polyethoxyethanol, cetrimonium bromiide, succinic acid, glycine, disodium peroxodisulpha