Learn More
Lovibond™ Ensembles de filtres de conformité
Normes relatives aux verres
Marque: Lovibond™ 139510
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Permettent des contrôles de conformité rapides et simples sur les instruments Lovibond. Chaque ensemble de filtres comprend des lunettes colorées représentant une diffusion de couleurs de l’échelle d’intérêt, qui sont montées dans des supports appropriés. Ils sont fournis dans une boîte de présentation avec un certificat de conformité indiquant les valeurs réelles de chaque filtre et confirme qu’ils ont été fabriqués et inspectés sous le contrôle d’une norme ISO9001 : 2000 Système de gestion de la qualité. En outre, le laboratoire d’étalonnage certifié ISO 17025 de Tintometer peut fournir des filtres en verre pour les instruments Lovibond avec des mesures de couleur directement traçables aux étalons nationaux.
Remarque : Les filtres de conformité se voient attribuer une valeur nominale et le Lovibond Tintometer s’efforce toujours d’adapter cette valeur aussi étroitement que possible. À l’occasion, en raison du procédé unique de fabrication du verre, il se peut qu’il ne soit pas possible de correspondre exactement aux valeurs demandées. Les valeurs obtenues et les tolérances de performance attendues seront, bien sûr, toujours relevées.
Spécification
ISO 9001 : Système de gestion de la qualité 2000 | |
Permet un contrôle de conformité rapide et simple | |
Verre |
Ensemble de filtres couleur ASTM | |
Pfx-195/2 , PFFX1-195/2 , PFFX-880/P, PFXi-880/P, PFFX-950/P, PFXi-950/P, PFFX-995/P, colorimètres PFXi-995/P | |
3 filtres de 0,5, 3,5, 5 |