Learn More
Lovibond™ Colorimètre portatif MD600, pour la qualité de l’eau
Colorimètres multi-paramètres robustes et étanches pour les tests en laboratoire et sur le terrain
Marque:  Lovibond™ 214020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.16000kg
Code produit. 15348314
  • 1260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
Instrument dans une mallette de transport, trois cellules d’échantillon de 24 mm, trois cellules d’échantillon de 16 mm, adaptateur pour tubes de 13 mm, un adaptateur pour tubes de 16 mm, quatre piles AA, un manuel d'utilisation et une mallette de transport
Description
Description
Colorimètres multi-paramètres robustes et étanches pour les tests en laboratoire et sur le terrain
Associez la mobilité d’un photomètre portatif aux caractéristiques d’un photomètre de laboratoire moderne. La conception étanche les rend parfaits pour un instrument de terrain, et ils possèdent les fonctionnalités et les caractéristiques de photomètres de laboratoire. Les unités couvrent tous les paramètres importants pour l’analyse de l’eau de l’aluminium au zinc et disposent jusqu’à 120 méthodes préprogrammées. Compatibles avec les réactifs en comprimés, liquides et poudre et fournis avec des adaptateurs de flacons pour tubes de 13 mm et 16 mm, les photomètres offrent une souplesse de choix pour de nombreux tests. En plus des méthodes préprogrammées, il est possible de programmer jusqu’à 10 courbes d’étalonnage définies par l’utilisateur si nécessaire.
Un grand écran graphique facilite l’analyse en fournissant à l’écran des invites de méthode, des informations concernant la plage de mesure du test et le type de réactif, et des comptes à rebours automatiques pour des périodes de réaction précises. La mémoire interne est capable de stocker jusqu’à 1 000 résultats avec la date, l’heure et l’ID d’échantillon. Ces résultats peuvent être analysés à tout moment et peuvent être téléchargés sur un PC via un module infrarouge supplémentaire (IRiM). Grâce à 6 sources de lumière LED, les photomètres peuvent mesurer les absorbances de pics pour de nombreuses méthodes différentes, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des résultats pour de nombreuses applications.
  • L’écran rétroéclairé facilite les mesures
  • Interfaces : Interface infrarouge pour le transfert de données de test (via IRiM) ; prise RJ45 pour les mises à jour internes
  • Réseau de détecteurs photo à six longueurs d’onde
  • Diodes électroluminescentes et renforçateur de photodétecteur avec sélection automatique de longueurs d’onde (430, 530, 560, 580, 610 et 660 nm)
  • Clavier tactile résistant aux acides et aux solvants avec retour audible
  • Prend en charge 70 méthodes préprogrammées et 20 méthodes définies par l’utilisateur (10 avec entrée de point d’étalonnage, 10 avec entrée polynominale)
  • La mémoire interne stocke jusqu’à 1 000 ensembles de données pouvant être transférés vers un ordinateur
  • Se désactive automatiquement 20 minutes après la dernière pression sur la touche accompagnée d’un signal sonore
  • Conditions ambiantes : 5 à 40°C ; 30 à 90 % d’humidité relative (sans condensation)
  • Interface utilisateur en anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais et polonais
Dimensions : 8,27 (L) × 3,7 (l) × 1,8 po (H) (21 × 9,39 × 4,57 cm).
Poids : 1 lb (450 g).
  • Alimentation électrique : quatre piles AA (26 h de fonctionnement ou 3 500 tests)
  • Compliance
    Marquage CE
    Prestations de service
    Deux ans
    Spécification
    Spécification
    0,02
    CE
    8,3 x 3,7 x 1,8 in (21 x 9,3 x 4,5 cm)
    Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, polonais et bahasa Indonésien
    1,5 V
    Analyse en laboratoire et sur le terrain
    4,5 cm
    21 cm
    2 ans
    0,454 kg
    9,3 cm
    Oui
    LCD
    IP68
    Colorimètre multiparamètres
    430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
    1,8 in
    8,3 in
    0,005 A
    1 lb
    3,7 in