Learn More
Lovibond™ Colorimètre modèle F
Code produit 10389680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
de 0,1 à 153 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique unitSize
10389680 de 0,1 à 153 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10389680 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 180000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Fourni avec un ensemble complet de 11 racks contenant des filtres en verre de couleur permanente pour l’échelle de couleurs Lovibond (rouge 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-70 ; Jaune 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-70 ; Bleu 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-40 ; Neutre 0,1-0,9, 1,0-3,0), un revêtement de chambre d’échantillon avec une référence en PVC blanc, une référence blanche de rechange, une paire d’ampoules de rechange, des cellules rectangulaires en verre fondu (une de chacune de 1 po et 5-1/4 po), une feuille d’enregistrement et des instructions pour l’analyse des couleurs.
Instrument polyvalent servant à la mesurer les couleurs des produits qui transmettent de la lumière ainsi que des solides opaques, des poudres et des pâtes
Colorimètre visuel conçu pour optimiser l’utilisation des filtres en verre Lovibond™ afin d’exprimer la couleur en termes de rouge, jaune, bleu et neutre Lovibond. Il est organisé avec deux champs de vision adjacents, vus à travers le tube de visualisation, de sorte que le produit qui est dans le champ d’échantillonnage et une surface réfléchissante blanche qui est dans le champ de comparaison soient observés côte à côte, et illuminés de façon adéquate. Les verres Lovibond sont introduits dans le champ de comparaison par un système simple de racks coulissants, permettant à l’utilisateur de comparer la couleur de la lumière qui est transmise ou réfléchie par l’échantillon avec celle transmise par les verres. Une série de lunettes neutres dans les racks est également fournie ; elles peuvent être introduites dans le champ d’échantillonnage pour obtenir la couleur des produits trop brillants afin d’obtenir une bonne correspondance des couleurs à l’aide de lunettes rouges, jaunes ou bleus Lovibond. Les racks sont variés jusqu’à ce qu’une correspondance visuelle des couleurs soit trouvée pour la lumière de l’échantillon et que sa couleur soit ensuite exprimée en unités Lovibond.
  • Pour les applications telles que les graisses et les huiles grasses, le lac d’agent de blanchiment, les produits chimiques liquides et les produits pharmaceutiques
  • Étalons couleur en verre logés dans des racks résistants
  • Alimentation électrique externe régulée basse tension
  • Le système optique prismatique fournit une meilleure correspondance des couleurs
  • Champ de vision équilibré
  • Source de lumière diffuse halogène au tungstène
  • Revêtement de chambre d’échantillon remplaçable
  • Pour un nettoyage et un entretien faciles
Spécifications
  • Principe de mesure : visuel, en termes d’unités Lovibond
  • Modes : transmittance, réflectance
  • Plage : 0,1-79,9 rouge, jaune ; 0,1-49,9 bleu ; 0,1-3,9 neutre
  • Résolution : Unité Lovibond 0,1
  • Système optique : 11 racks en nylon remplis de verre contenant une gamme graduée de lunettes de couleur Lovibond
  • Système de visualisation : entièrement réglable, prismatique avec filtre bleu intégré pour l’uniformisation de la lumière
  • Source lumineuse : Lampe halogène au tungstène 2 x 12 V, 10 W
  • Illuminant : se rapproche de la lumière du jour
  • Longueur du trajet : jusqu’à 153 mm (6 po.)
  • Bloc d’alimentation : 12 V CA, commutable sur une alimentation de 220/110 V
Certifications
Certification CE
Spécification
Certifications/Conformité CE
Source lumineuse Halogène au tungstène
Tension 12 V
Hauteur (impériale) 9,05 in
Hauteur (métrique) 23 cm
Matériau Acier fabriqué texturé
Longueur du trajet optique de 0,1 à 153 mm
Résolution Unités Lovibond 0,1
Poids (impériale) 18,29 lb
Poids (métrique) 8,3 Kg
Largeur (impériale) 12,99 in
Largeur (métrique) 33 cm