Learn More
Lovibond™ Sulfate 4 Powder Packs™
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque: Lovibond™ 532150
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 77-92-9 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” simplifie l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
EPA américaine | |
Acide citrique 50 à 60 %, chlorure de baryum dihydraté 40 à 50 % | |
Poudre | |
Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres | |
20deg;C |
Blanc | |
2,3 | |
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
0 à 70mg/L | |
Réactif de sulfate 4 |
Sécurité et traitement
- vario sulphate 4
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid, bariumchloride dihydrate