Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ : pour test pour tube ; nitrite ; gamme basse ; nitrite 3 ; 25 ml
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque: Lovibond™ 530970
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Description
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
EPA américaine | |
75 à 85 % de dihydrogénorthophosphate de potassium, 5 à 10 % de sulfanilite de sodium, 1 à 10 % de disulfate de potassium, 1 à 5 % de composants non dangereux | |
25 mL | |
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
0 à 0,3mg/L | |
0,85 oz. |
Beige clair | |
3,1 | |
Poudre | |
Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres | |
Réactif de nitrite 3 |
Sécurité et traitement
- POWDER VARIO NITRI3 25 ML
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dipotassium disulphate