Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour azote total, pour essais de tubes, plage de mesure élevée
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
Marque: Lovibond™ 535560
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Réactif de N persulfate total, réactif d’azote total A, réactif d’azote total B, tubes d’hydroxyde d’azote total HR, tubes d’acide d’azote total LR/HR, 100 ml d’eau déionisée
Description
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” simplifie l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales | |
Réactif au persulfate pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), réactif A pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), réactif B pour déterminer le volume total d’azote (50 par boîte), 50 tubes pour plage de mesure haute du volume total d’hydroxyde d’azote, 50 tubes pour plage de mesure haute / basse du volume total d’acide azoté, eau déminéralisée 100 ml | |
0 à 150mg/L | |
Jeu de réactifs pour la détermination du volume total d’azote, plage de mesure haute |
Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres, réacteur | |
25 | |
Digestion au persulfate |
Sécurité et traitement
- 50UNIT VARIO TOTAL NITROGEN HR SET 10-150 MG/L .
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate