Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange pour le comparateur CHECKIT™ : Comprimés de cuivre n°°1
Marque: Lovibond™ 513550BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Spécification
Jaune | |
6 | |
Analyse de l’eau | |
De 0,05 à 5 mg/l | |
Comprimé de cuivre n° 1 |
30 à 40 % d’acide borique, 30 à 40 % de dihydrogénorthophosphate de potassium, 1 à 10 % de tétraborate de disodium, anhydre, 2,5 % de dipotassium d’acide 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylique trihydraté p.a. 95 %, 25 à 30 % de composants non dangereux | |
Comprimé | |
Colorimètre et spectrophotomètre | |
Biquinoline |