Learn More
3M™ Masque pour particules, série C100
Code produit 13587000 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Avec soupape d’expiration Conditionnement
13587000 FFP1 NR D Non 20 pièces
13597000 FFP2 Non 20 pièces
13507010 FFP1 NR D Oui 10 pièces
13517010 FFP2 NR D Oui 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 13587000 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000088840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.20€
    14.47€ / 20 pièces
    Économisez 9.73€
    40% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Protection respiratoire confortable et efficace contre la poussière et le brouillard. Le masque pour particules 3M série C100 est léger et confortable.
Offre une protection économique, légère, confortable et efficace contre la poussière et le brouillard.
  • La forme convexe, la conception à deux sangles, la mousse de nez et le pince-nez garantissent un port confortable pour toute une variété de tailles de visage
  • La vanne d’expiration réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux utilisateurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre FFP1 NR D
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules sans valve
Avec soupape d’expiration Non
Modèle C101
Stérilité Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No