Learn More
IKA™ Agitateur à ancre LR 2000.10
Utilisez ce récipient avec les systèmes IKA pour l’optimisation et la reproduction de diverses réactions chimiques, des procédés de mélange et d’homogénéisation. L’agitateur à ancre IKA™ LR 2000.10 est doté d’un grattoir PEEK et peut être utilisé avec tous les réacteurs de laboratoire.
Marque: IKA™ 0002508400
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Avec grattoir PEEK
- Pour tous les réacteurs de laboratoire
- Compatible avec les systèmes IKA LR-2.ST et LR 2000 V.
Spécification
Pour tous les réacteurs de laboratoire | |
Agitateur à ancre |