missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LRG1 Polyclonal Antibody

Code produit 16519671
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16519671 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16519671 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA596832

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: A-549, BT-474.

The leucine-rich repeat (LRR) family of proteins, including LRG1, have been shown to be involved in protein-protein interaction, signal transduction, and cell adhesion and development. LRG1 is expressed during granulocyte differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LRG1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.53 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Expression LRG1
Numéro d’ordre du gène P02750
Alias de gène 1300008B03Rik; 2310031E04Rik; A2GL; HMFT1766; leucine rich alpha 2 glycoprotein; leucine rich alpha-2-glycoprotein 1; leucine-rich alpha-2-glycoprotein; leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1; Leucine-rich alpha-2-glycoprotein precursor; LRG; LRG 1; LRG1; LRG-1; Lrhg
Symboles de gène(s) LRG1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein (or fragment).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116844, 367455, 76905
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.