missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LRRC8B Polyclonal Antibody

Code produit 15751611 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15751611 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15751611 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA553675

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PSTSSRLEHF VAILHKCFDS PWTTRALSET VAEQSVRPLK LSKSKILLSS SGCSADIDSG KQSLPYPQPG LESAGIESPT SSVLDKKEGE QAKAIFEKVK RFRMHVEQKD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.

Non-essential component of the volume-regulated anion channel (VRAC, also named VSOAC channel), an anion channel required to maintain a constant cell volume in response to extracellular or intracellular osmotic changes. The VRAC channel conducts iodide better than chloride and may also conduct organic osmolytes like taurine. Channel activity requires LRRC8A plus at least one other family member (LRRC8B, LRRC8C, LRRC8D or LRRC8E); channel characteristics depend on the precise subunit composition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LRRC8B
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression LRRC8B
Numéro d’ordre du gène Q6P9F7
Alias de gène KIAA0231; leucine rich repeat containing 8 family member B; leucine rich repeat containing 8 family, member B; leucine-rich repeat containing 8 family member B; leucine-rich repeat-containing protein 8B; LRRC8B; T cell activation leucine repeat rich protein; TALRRP; TA-LRRP; T-cell activation leucine repeat-rich protein; UNQ6413/PRO21207; Volume-regulated anion channel subunit LRRC8B
Symboles de gène(s) LRRC8B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human LRRC8B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91195).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23507
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.