missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ LSM4 Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
Description
The LSM4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21769 and based on accession number NM_12321. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Quantité | 0,1 mg |
| Tampon de stockage | RIPA buffer |
| Pureté | Protein |
| Spécificité du test | Homo sapiens LSM4 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) (LSM4), mRNA. |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu