missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G/Ly-6C Antibody (RB6-8C5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30153547
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30153547 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30153547 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP311978CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Ly-6G/Ly-6C Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G/Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Ly-6G/Ly-6C
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone RB6-8C5
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène GR, Gr1, Gr-1, Ly-6, Ly6G
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was raised in Lou-M rats using a popliteal lymph node immunisation and fusion protocol
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Dendritic Cell Markers, Inflammation, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 546644
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.