Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ARN végétal total. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ARN végétal MagJET™ (K2771 ⁄ 2772) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 72 ml.
81.25€ - 223.00€
Spécification
Buffer | Tampon de lyse |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kit d’ADNg végétal MagJET |
Gamme de produits | MagJET |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13525220
|
Thermo Scientific™
R2541 |
72 mL |
81.25€
72mL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13535220
|
Thermo Scientific™
R2542 |
140 mL |
223.00€
140mL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit d’ARN végétal Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total provenant d’une variété d’espèces et de tissus végétaux sans extraction de phénol/chloroforme. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Tampon de lyse | |
Kit d’ADNg végétal MagJET | |
MagJET |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.