Learn More
Thermo Scientific™ M50054
Marque: Thermo Scientific™ J65036.MA
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 54135-60-3 Poids : 0.00010kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Inhibiteur perméable aux cellules de l’induction de l’apoptose
- Inhibe l’activation de la caspase-3, mais n’inhibe pas directement la caspase-3, même à 1 mg/ml
Spécification
10 mg | |
2°C à 8°C | |
54135-60-3 | |
236,00g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Réactif de transduction de signal |
Blanc à blanc cassé | |
Inhibiteur perméable aux cellules de l’induction de l’apoptose. Inhibe l’activation de la caspase-3, mais n’inhibe pas directement la caspase-3, même à 1 mg/ml. | |
C13H16O4 | |
2,2′-méthylenebis(1,3-cyclohexanedione) | |
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol | |
Solide |