Learn More
Colonne capillaire HPLC pour phase inverse MAbPac™
Description
Utilisez cette colonne capillaire pour la caractérisation HPLC ou LC/MS haute sensibilité des protéines intactes dans la protéomique descendante où la quantité d’échantillons est extrêmement limitée.
Utilisez la caractérisation HPLC ou LC/MS haute sensibilité de la colonne HPLC capillaire pour phase inverse Thermo Scientific™ MAbPac™ des protéines intactes dans les applications de protéomique descendante où la quantité d’échantillons est extrêmement limitée. Cette colonne polyvalente permet de caractériser la cartographie des peptides, où le format capillaire équilibre la sensibilité avec le débit. Les autres applications sont les anticorps monoclonaux (mAb), les fragments, les variantes, les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les protéines pégylées et les protéines bispécifiques. Ces colonnes présentent une excellente résolution, une longue durée de vie et une faible contamination croisée.
            Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne HPLC capillaire | 
| Diamètre (métrique) | 0,15 mm | 
| À utiliser avec | HPLC ou LC-MS haute sensibilité des protéines intactes dans la protéomique descendante avec un échantillon limité | 
| Longueur (métrique) | 150 mm | 
| Pression max. | 8700 psi (600 bars) | 
| Forme des particules | S/O | 
| Granulométrie | 4 μm | 
| pH | 0 à 9 | 
| Porosité | 1500 Å | 
| Surface spécifique | S/O | 
| Afficher plus | 
Documents
Scientific Resources
Brochures
Application Notes