Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Séparez les anticorps monoclonaux (mAb) et les conjugués anticorps-médicament (ADC) avec une excellente biocompatibilité, un faible transfert et une haute résolution.
Marque: Thermo Scientific™ 088558
1094.94 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
Utilisez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl pour séparer les anticorps monoclonaux (mAb) et les conjugués anticorps-médicament (ADC). Cette colonne est basée sur des particules de polymères hydrophiles, non poreuses, de 5 µm, fonctionnalisées avec des groupes de butyle. La résine hydrophile de la colonne fournit une excellente biocompatibilité et permet un faible transfert, tandis que la densité optimale des groupes de butyle fournit une séparation à haute résolution.
Caractéristiques des colonnes MabPac HIC-Butyl- Sélectivité optimale pour les ADC
- Haute résolution et haute efficacité
- Stables sur une large gamme de pH (2 à 12)
- Faible transfert
- Remplissage fiable des colonnes
Spécification
Colonne analytique | |
100 mm | |
5 μm | |
Non poreuse | |
Silice | |
Polymère hydrophile | |
Interaction hydrophobe |
4,6 mm | |
4000 psi (275 bars) | |
2 à 12 | |
60°C | |
MAbPac | |
Interaction hydrophobe | |
Bio-LC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.