Learn More
SNV Comines™ Blouse de laboratoire pour femmes Madonna ML
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Medium
X-Large
5X-Large
7X-Large
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | X-Small |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Blouse |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |