Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Ultra 2.0 with Cell and Tissue Extraction Buffer
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de 50 µl à 2 ml de sang total, de salive, de couches leucocyto-plaquettaires et d’écouvillons buccaux.
Marque: Applied Biosystems™ A45721
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
L’ADNc purifié qui en résulte est idéal pour une variété d’applications de biologie moléculaire en aval telles que la qPCR, le séquençage de nouvelle génération et les analyses de microarray. Un kit suffit pour traiter 200 échantillons de 50 à 200 µl ou 100 échantillons de 200 à 400 µl.Cette version du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 contient un tampon supplémentaire qui permet d’extraire l’ADN de tissus et de cellules ainsi que du sang, de la salive, de couches leucocyto-plaquettaires et d’écouvillons buccaux.
Principales caractéristiques du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 :
• Traitez 6 à 96 échantillons en 45 minutes avec un temps de manipulation de 5 minutes
• Isolez l’ADNg à partir de 50 µl à 2 ml d’échantillon à l’aide d’un protocole simple dans des plaques de microtitration SBS
• Ignorez les étapes de normalisation des volumes d’échantillon et de tampon, pour un traitement sans souci
• Téléchargez les scripts d’automatisation du logiciel BindIt validés pour KingFisher Duo Prime et les systèmes de purification Flex
• Flacons de réactifs multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 autonomes et faciles à automatiser
Isolez l’ADN génomique à partir de plusieurs types d’échantillons avec un kit de préparation d’échantillons unique
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 isole l’ADN à partir de 50 µl à 2 ml de sang total (figure ci-dessous), de salive fraîche et stabilisée (figure ci-dessous) et d’échantillons de couches leucocyto-plaquettaires de tubes d’ADNcf EDTA / Streck (figure ci-dessous). De plus, le même kit peut être utilisé pour isoler l’ADNg d’écouvillons buccaux et d’autres types d’échantillons biologiques. Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 optimise les rendements de l’ADNg en traitant les échantillons avec la protéinase K (PK) et l’activateur PK, suivis d’une solution innovante de lyse / liaison afin de lyser simultanément les cellules, de dénaturer les protéines et de capturer l'ADNg sur les microbilles de liaison magnétiques d’ADNg Ultra 2.0 à haute capacité de liaison. La solution Ultra 2.0 Wash I élimine les protéines, les détergents et les autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré par les microbilles à l’aide d’une solution d’élution à faible TE.
Des flux de travail d’ADNg à base de microbilles magnétiques MagMAX rapides et sans souci
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 regroupe plusieurs étapes de traitement d’échantillons laborieuses en une seule étape afin de minimiser la durée et l’effort traditionnellement requis par les autres méthodes sans compromettre le rendement et la pureté. Traitez simultanément un vaste éventail de volumes d’échantillons sans normalisation des échantillons ni ajustement du volume de réactif, pour une préparation d’échantillons sans souci. Il vous suffit d’adapter vos volumes d’échantillons à l’un de trois flux de travail standard (50 µl à 400 µl, jusqu’à 1 ml, jusqu’à 2 ml) et de suivre les instructions de préparation manuelle ou semi-automatisée des échantillons.
Conçu pour les systèmes de purification KingFisher
Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra 2.0 est optimisé pour une utilisation sur les systèmes de purification KingFisher Duo Prime à débit modéré (Réf. 5400110) et KingFisher Flex à débit plus élevé (Réf. 5400630). Les utilisateurs peuvent traiter jusqu'à 400 µl de volume d’échantillon sur des plaques de microtitration à 96 puits SBS à débit élevé à l’aide du système Flex. Pour les lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’échantillons plus importants (1–2 ml), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés sur des plaques de microtitration à 24 puits SBS, pour 24 échantillons sur le système Flex ou 6 échantillons sur le système Duo Prime. Les scripts de logiciel BindIt pour instruments KingFisher pour tous les types d’échantillons et les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.
Spécification
• 1 kit multi-échantillons d’ADN MagMAX 2.0 • 60 ml de tampon d’extraction d’ADN de cellules et de tissus |
|
Séquençage de nouvelle génération, PCR, PCR en temps réel | |
MagMAX™ | |
1 de chaque | |
ADN génomique |
Cellules, Mouchoir | |
Protocoles automatisés, Compatibles avec le haut débit, Protocoles manuels | |
Kit d’ADN multi-échantillons Ultra | |
Température ambiante |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.