Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome Bead Tubes
Ces tubes à microbilles sont inclus dans le kit d’isolement d’acide nucléique MagMAX Microbiome Ultra.
Marque: Applied Biosystems™ A42351
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Ces tubes à microbilles sont inclus dans le kit d’isolement d’acide nucléique MagMAX Microbiome Ultra (Réf. A42358). Ils sont proposés séparément pour les applications nécessitant plus de tubes que ce qui est fourni dans le kit.
Spécification
Conserver à température ambiante. |
|
Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés | |
MagMAX™ | |
ADN / ARN viral, ADN / ARN pathogène, Acides nucléiques totaux |
Bactéries, sang, échantillons buccaux, cellules, champignons, échantillons liquides (p. ex. sérum), échantillons viraux, levure, sang, échantillons buccaux, cellules, champignons, échantillons liquides (p. ex. sérum), échantillons viraux, levure | |
Séquençage de nouvelle génération, RT-PCR (point de virage), PCR en temps réel | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.