Learn More
Hydroxyde de carbonate de magnésium tétrahydraté, poudre blanche, MgO environ .40-43,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367658
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11367658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033333.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate is used as a mixture with huntite and as filler in polymers. It acts as a flame retardant and fire retardant additive for polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39409-82-0
Formule moléculaire C4H10Mg5O18
Poids moléculaire (g/mol) 467.63
Numéro MDL MFCD00149783
Clé InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Magnesium carbonate, basic, Magnesium hydroxide carbonate
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage MgO approx.40-43.5%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 467.67 (395.58 Anhydrous)
Qualité Réactif