Learn More
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15340425 Tous les produits Avantor Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15340425 500 g Flacon poly 500g
1 options
Code produit. 15340425
Marque: Avantor J.T.Baker 400301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
Pour applications de biologie moléculaire
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
Note relative au nom 6-Hydrate
CAS 7791-18-6
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Poids de la formule 203.3
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.57kg