missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Magnesium Chloride, Hexahydrate
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Description
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium Chloride, Hexahydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | MgCl2-6H2O |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu