Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de magnésium hexahydraté, 99 %, pour biochimie
Code produit. 13226319 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 13226319
Marque: Thermo Scientific Chemicals 447150025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117.0°C
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie