Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10030260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
Code produit. 10030260
Marque: Fisher Chemical M/0600/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point de fusion 117°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Poids de la formule 203.31g/mol
Conditionnement Récipient en plastique