Learn More
Chlorure de magnésium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13498478 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
13498478 25 kg Tambour en fibre 25kg
10697473 100 g Bouteille en plastique 100g
10159872 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10742685 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 13498478 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223210250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
Point de fusion 708.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 kg
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C)
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Conditionnement Tambour en fibre