Learn More
Nitrure de magnésium, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051776
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11344927
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041946.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12057-71-5
The use of magnesium nitride as a convenient source of ammonia allows a direct transformation of esters to primary amides. Methyl, ethyl, isopropyl, and tert-butyl esters are converted to the corresponding carboxamides in good yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12057-71-5
Numéro MDL MFCD00016205
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium nitride
Point de fusion 800°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 100.95
Pourcentage de pureté 99.6%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.71 g/mL