Learn More
Oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique en 2 parties, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Description
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Rapport de mélange (w / w) : 1,5:1 poudre par rapport au liquide. Conditions de durcissement : 1 à 4 heures à température ambiante, 2 heures à 94°C. Composants : Oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique de 2 pièces (L) et oxyde de magnésium, pâte adhésive en céramique de 2 pièces (P)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste |
| Note relative au nom | Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro MDL | MFCD00011109 |