Learn More
Oxyde de magnésium, 99,99 %, (à base de métaux en traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3776945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10741471
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium oxide
Point de fusion 2800.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
Poids de la formule 40.29
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.58
Densité 3.5800g/mL