Learn More
Oxyde de magnésium, extra pur, lourd, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 11493663 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 11493663
Marque: Fisher Chemical M/0800/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Point d’ébullition 3600°C
Point de fusion 2800°C
Couleur Blanc
pH 10.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 40.29g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 0 hPa at 20°C