Learn More
Oxyde de magnésium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E530, léger, 98,0 à 100,5 % (calc. pour substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15621250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
20 kg
Conditionnement:
1kg
20kg
500g
Code produit. 15621250
Marque: Honeywell-Fluka 13138500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E530, léger, 98,0 à 100,5 % (calc. pour substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Oxide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 500 g
Formule linéaire MgO
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 40.3g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.