Learn More
Perchlorate de magnésium, pur, séché, agent dessiccateur, Fisher Chemical
Código de producto. 10050240 Tienda Fisher Chemical Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
250g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10050240
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical M/0950/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 10034-81-8
Formule moléculaire Cl2MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
Numéro MDL 11102
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
CID PubChem 24840
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Especificaciones
Point de fusion 250°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 223.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado