Learn More
Siliciure de magnésium, élément bleu entre 3et12mm, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462327
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 15462327
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045518.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air et à l’humidité ; se décompose dans l’eau, HCl
Magnesium silicide is used to produce alloys such as aluminum alloys. It is also used in food, beverages, as a flavor enhancer and as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22831-39-6
Formule moléculaire Mg2Si
Poids moléculaire (g/mol) 76.695
Numéro MDL MFCD00016202
Clé InChI YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
CID PubChem 89858
SMILES [Mg]=[Si]=[Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium silicide
Point de fusion 1102°C
Couleur Bleu
Forme physique Pièces de 3 à 12 mm
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and denser than water.
Poids de la formule 76.71
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 2