Learn More
Sulfate de magnésium, ≥98,0 % (KT), poudre (très fine), Honeywell Fluka™
Code produit. 16675873 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
25 kg
Code produit. 16675873
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka 6313625KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1,130°C (Decomposition)
CAS 7487-88-9
Couleur Incolore
% max. CAS ≤ 100%
pH 9
Quantité 25 kg
Formule moléculaire MgO4S
Formule linéaire MgSO4
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de magnésium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Qualité ACS
Densité 2.7 g/cm3