Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10697412 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10697412
Marque: Fisher Chemical M/1050/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sulfate de magnésium heptahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :10034-99-8, blanc, point de fusion :770°C, formule moléculaire :H14MgO11S, poids moléculaire :246.466, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5 à 8,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Formule moléculaire H14MgO11S
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149785
Clé InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
CID PubChem 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nom IUPAC sulfate de magnésium heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 770°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8.2
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 246.48g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur <0.1mmHg at 20°C