Learn More
Sulfate de magnésium, puriss. p.a., ≥ 98 % (KT), Honeywell Fluka™
Code produit. 15646080 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15646080
Marque: Honeywell-Fluka 631361KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., agent de séchage, anhydre, ≥ 98,0 % (KT), poudre (très fine)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnesium(2+) sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 120.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (KT)
Tension de vapeur 0.1 mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: <0.01 (vs air)
Identifiant produit
  • Magnesium sulfate