Learn More
JULABO™ Débitmètre magnéto-inductif
Plage de températures de fonctionnement allant de -40 à +130°C. Ce débitmètre peut être utilisé avec le fluide Thermal HL30 JULABO™ et les mélanges eau-glycol, adapté aux modèles PRESTO™.
6745.00€ - 6780.00€
Spécification
Raccordements | M30x1,5 mâle |
---|---|
Gamme de débit | 1 to 100 LPM |
À utiliser avec (application) | Modèles Julabo™ PRESTO™ |
Détails du bloc d’alimentation | 100-230 V/50-60 Hz |
Température (métrique) | -40°C à 130°C |
Code produit | Marque | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920247
|
JULABO™
8980731 |
DN 15 |
6745.00€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
15930247
|
JULABO™
8980732 |
DN 25 |
6780.00€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Description
- Technologie de mesure : magnéto-inductif
- Liquides appropriés : Thermal HL30 , eau-glycol
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +130°C
- Précision : 1,56 à 0,51 %
- Débit : 1 à 100 L/min 1)
- Raccords de liquides : M30x1,5 mâle 2)
- Diamètre de la tubulure : DN15 ou DN25
- Signal de sortie : 4 à 20 mA
- Alimentation secteur : 100-230 V/50-60 Hz
- Bloc d’alimentation et câble de signal analogique de 2,5 m pour la connexion à PRESTO inclus.
- Monté dans un châssis (hauteur approximative de 500 mm)
1) Un dispositif de dérivation de liquide à contrôle électronique peut être nécessaire pour les petits débits
2) Des adaptateurs peuvent être nécessaires
Spécification
M30x1,5 mâle | |
Modèles Julabo™ PRESTO™ | |
-40°C à 130°C |
1 to 100 LPM | |
100-230 V/50-60 Hz |