Learn More
Mettler Toledo™ Agitateur magnétique EasyMix
Code produit. 17541016 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EasyMix
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17541016
Marque: Mettler Toledo™ 30671570
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur magnétique EasyMix à utiliser avec les compteurs SevenDirect. L’EasyMix peut être contrôlé manuellement ou automatiquement à l’aide de l’instrument de mesure SevenDirect.
  • L’agitateur idéal
  • Un agitateur dédié au SevenDirect offre des avantages clés : agitation programmable et adaptation parfaite au bras d’électrode EasyPlace™
  • Conditions adaptées à chaque programme
  • Programmez la vitesse d’agitation à partir du pH-mètre pour garantir des conditions homogènes à tous les opérateurs
  • Définissez des périodes de préconditionnement et d’attente
  • Perfect Fit permet de gagner de la place
  • L’agitateur magnétique EasyMix s’adapte parfaitement au bras d’électrode EasyPlace
  • Ensemble, ils forment un ensemble compact
  • Agitation fiable de grands volumes
  • Plus le volume d’échantillon est grand, plus le risque de non-homogénéité est élevé
  • Misez sur la force de l’EasyMix pour agiter efficacement jusqu’à 10 L d’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Agitateur magnétique EasyMix
À utiliser avec (équipement) EasyMix