Learn More
3M™ Loupe grossissante
Code produit. p-7160308
Click to view available options
Intensité de puissance:
2.0X
2.5X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15879644
Marque: 3M™ 7000144517
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisher Scientific - La loupe grossissante 3M™ est utilisée pour grossir des objets et peut être utilisée avec tous les casques de soudage Speedglas.
  • Le casque de soudage 3M™ Speedglas™ de série 9100 dispose d’un support de loupe grossissante intégré au filtre de soudage, ce qui facilite l’installation de la lentille et la fixent
  • Le nouveau casque de soudage 3M™ Speedglas™ de série 100 dispose d’un support de loupe grossissante intégré au filtre de soudage, ce qui facilite l’installation de la lentille et la fixent. Pour les filtres plus anciens que la série 100, vous aurez besoin d’un support pour la loupe
  • Pour le casques de soudage SL 3M™ Speedglas™, vous devez ajouter le support pour la loupe en pièce de rechange séparée (171031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Speedglas
Intensité de puissance 2.5X
Type de produit Loupe grossissante