Learn More
Maléate, solution tampon de 0,2M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Code produit. p-7042083
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15483909
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61297.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3105-55-3
Formule moléculaire C4H2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 137.05
Numéro MDL MFCD00070246
Clé InChI VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-L
CID PubChem 91658932
Nom IUPAC sodium (2Z)-but-2-enedioate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL