Learn More
Acide maléique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482018 1000g 1000g
11492018 250g 250g
11402028 5000g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14596.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide maléique est utilisé comme précurseur de l’acide fumarique, du maléate de diméthyle et de l’acide glyoxalique. Il s’agit d’un électrophile et agit comme diénophine dans les réactions de Diels-Alder. Il réagit avec les médicaments pour former des sels d’addition plus stables tels que le maléate d’indacatérol, la carfénazine, la chlorphéniramine, la pyrilamine, la méthylergonovine et la thiethylperazine. Son ion maléate est utile en biochimie en tant qu’inhibiteur des réactions de transaminase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, l’acide acétique glacial, l’alcool et l’acide sulfurique concentré. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les agents réducteurs, les métaux et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-16-7
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00063177
Clé InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonyme maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
CID PubChem 444266
ChEBI CHEBI:18300
Nom IUPAC acide énedioïque-2 mais- -(Z)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Maleic acid
Point de fusion 132°C à 136°C
Densité 1,59
Quantité 1000g
Point d’éclair 127°C (260°F)
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Maleic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid